Få mere at vide
5-nitro-1-benzothiophen-2-carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10292832
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10292832 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10079351 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10292832 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00752DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 86010-32-4
Molekylær formel C9H4ClNO3S
Molekylvægt (g/mol) 241.65
MDL nummer MFCD04115400
InChI nøgle KOJDFXDLYGKDEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitrobenzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 5-nitrobenzothiophene-2-carboxoyl chloride, 5-nitro-1-benzo b thiophene-2-carbonyl chloride
PubChem CID 2794619
IUPAC navn 5-nitro-1-benzothiophen-2-carbonylchlorid
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C2SC(=CC2=C1)C(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitro-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 241.65
Procent renhed 95%