Få mere at vide
5-Nitro-1-benzofuran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Nitro-1-benzofuran |
| CAS | 18761-31-4 |
| Molekylær formel | C8H5NO3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 5-Nitro-[2,3]-benzofuran |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5NO3/c10-9(11)7-1-2-8-6(5-7)3-4-12-8/h1-5H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc2occc2c1 |
| IUPAC navn | 5-nitro-1-benzofuran |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.13 |
| Formel vægt | 163.0269 |