Få mere at vide
5-Nitro-1,10-phenanthrolin, 98%
Artikelnummer. 11480273
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11480273 25 g 25g
11460273 1 g 1g
11470273 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480273 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11428.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 4199-88-6 | C12H7N3O2 | 225,207 g/mol
5-Nitro-1,10-phenanthrolin komplekser af jern finder bred anvendelse i redox titreringer. Det bruges som en forløber for syntesen af 5-amino-1,10-phenanthrolin, 5-isothiocyanato-1,10-phenanthrolin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Nitro-1,10-phenanthrolin komplekser af jern finder bred anvendelse i redoxtitreringer. Det bruges som en forløber for syntesen af 5-amino-1,10-phenanthrolin, 5-isothiocyanato-1,10-phenanthrolin.
Opløselighed
Opløselig i ethanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4199-88-6
Molekylær formel C12H7N3O2
Molekylvægt (g/mol) 225.207
MDL nummer MFCD00004981
InChI nøgle PDDBTWXLNJNICS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 72790
IUPAC navn 5-nitro-1,10-phenanthrolin
SMIL C1=CC2=CC(=C3C=CC=NC3=C2N=C1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 5-Nitro-1,10-phenanthroline
Smeltepunkt 202 °C til 204 °C
Mængde 25 g
Beilstein 196245
Synonym 1,10-phenanthroline, 5-nitro, 5-nitro-1, 10-diazaphenanthrene, nitroferroin, 5-nitropyridino 3,2-h quinoline, acmc-209jmn, phhn01, 5nitro-1, 10-phenanthroline, 5-nitro-1,10-diazaphenanthrene, pddbtwxlnjnics-uhfffaoysa, 5-nitro-1,10-phenanthroline, crystalline
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 225.21
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.