Få mere at vide
5-Nitro-1,10-phenanthroline, 98%
Artikelnummer. 11460273
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460273 1 g 1g
11470273 5 g 5g
11480273 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460273 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11428.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4199-88-6 | C12H7N3O2 | 225.207 g/mol
5-Nitro-1,10-phenanthrolin komplekser af jern finder bred anvendelse i redox titreringer. Det bruges som en forløber for syntesen af 5-amino-1,10-phenanthrolin, 5-isothiocyanato-1,10-phenanthrolin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Nitro-1,10-phenanthrolin komplekser af jern finder bred anvendelse i redoxtitreringer. Det bruges som en forløber for syntesen af 5-amino-1,10-phenanthrolin, 5-isothiocyanato-1,10-phenanthrolin.
Opløselighed
Opløselig i ethanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4199-88-6
Molekylær formel C12H7N3O2
Molekylvægt (g/mol) 225.207
MDL nummer MFCD00004981
InChI nøgle PDDBTWXLNJNICS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 72790
IUPAC navn 5-nitro-1,10-phenanthrolin
SMIL C1=CC2=CC(=C3C=CC=NC3=C2N=C1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitro-1,10-phenanthroline
Smeltepunkt 202°C to 204°C
Mængde 1 g
Beilstein 196245
Synonym 1,10-phenanthroline, 5-nitro, 5-nitro-1, 10-diazaphenanthrene, nitroferroin, 5-nitropyridino 3,2-h quinoline, acmc-209jmn, phhn01, 5nitro-1, 10-phenanthroline, 5-nitro-1,10-diazaphenanthrene, pddbtwxlnjnics-uhfffaoysa, 5-nitro-1,10-phenanthroline, crystalline
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol. Insoluble in water.
Formel vægt 225.21
Procent renhed 98%