Få mere at vide
5-Nitro-1,10-phenanthroline, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30985794
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30985794 1 g
30984132 250 mg
30978193 100 g
30974988 25 g
30980232 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30985794 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD143591g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitro-1,10-phenanthroline
CAS 4199-88-6
Molekylær formel C12H7N3O2
MDL nummer MFCD00004981
Mængde 1 g
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC2=CC=CN=C2C2=C1C=CC=N2
Molekylvægt (g/mol) 225.20
Procent renhed 98%