Få mere at vide
5-Nitro[1,1'-biphenyl]-2,2'-diamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Nitro[1,1'-biphenyl]-2,2'-diamine |
| CAS | 91397-09-0 |
| Molekylær formel | C12H11N3O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N3O2/c13-11-4-2-1-3-9(11)10-7-8(15(16)17)5-6-12(10)14/h1-7H,13-14H2 |
| SMIL | Nc1ccccc1c2cc(ccc2N)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-(2-aminophenyl)-4-nitroaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.23 |
| Formel vægt | 229.0851 |