missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-(neo-Pentyl)hydantoin, TRC

Artikelnummer. 30414442
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30414442 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30414442 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2801502G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-(neo-Pentyl)hydantoin
CAS 110072-96-3
Molekylær formel C8 H14 N2 O2
Mængde 2 g
InChI formel InChI=1S/C8H14N2O2/c1-3-6(4-2)10-7(11)5-9-8(10)12/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,9,12)
SMIL CCC(CC)N1C(=O)CNC1=O
IUPAC navn 3-pentan-3-ylimidazolidine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 170.21
Formel vægt 170.1055
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.