Få mere at vide
5-Naphthyltetracene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Naphthyltetracene |
| CAS | 52711-99-6 |
| Molekylær formel | C28H18 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 5-(1-Naphthalenyl)-naphthacene |
| InChI formel | InChI=1S/C28H18/c1-2-10-21-18-27-23(16-20(21)9-1)17-22-11-4-6-14-25(22)28(27)26-15-7-12-19-8-3-5-13-24(19)26/h1-18H |
| SMIL | C1(C=CC=C2)=C2C=C(C=C3C=CC=CC3=C4C5=C6C=CC=CC6=CC=C5)C4=C1 |
| IUPAC navn | 5-(naphthalen-1-yl)tetracene |
| Molekylvægt (g/mol) | 354.44 |
| Formel vægt | 254.14 |