missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-(N-tert-Butoxycarbonylamino)salicylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(N-tert-Butoxycarbonylamino)salicylic Acid |
| CAS | 135321-95-8 |
| Molekylær formel | C12 H15 N O5 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO5/c1-12(2,3)18-11(17)13-7-4-5-9(14)8(6-7)10(15)16/h4-6,14H,1-3H3,(H,13,17)(H,15,16) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.25 |
| Formel vægt | 253.095 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?