missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-(N-Methyl-N-isobutyl)-Amiloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(N-Methyl-N-isobutyl)-Amiloride |
| CAS | 96861-65-3 |
| Molekylær formel | C11H18ClN7O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3-Amino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-5-[methyl(2-methylpropyl)amino]-2-pyrazinecarboxamide, 5-(N-Methyl-N-isobutyl)amiloride, L 654250, MIA |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18ClN7O/c1-5(2)4-19(3)9-7(12)16-6(8(13)17-9)10(20)18-11(14)15/h5H,4H2,1-3H3,(H2,13,17)(H4,14,15,18,20) |
| SMIL | CC(C)CN(C)C1=NC(N)=C(C(NC(N)=N)=O)N=C1Cl |
| IUPAC navn | 3-amino-N-carbamimidoyl-6-chloro-5-[methyl(2-methylpropyl)amino]pyrazine-2-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 299.76 |
| Formel vægt | 299.1261 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?