Få mere at vide
5'-N-Ethylcarboxamidoadenosine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493798
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16493798 10 mg
16456527 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16493798 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103173
MedChemExpress 5'-N-Ethylcarboxamidoadenosine (NECA) is a nonselective adenosine receptor agonist.
5'-N-Ethylcarboxamidoadenosine (NECA) is a nonselective adenosine receptor agonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5'-N-Ethylcarboxamidoadenosine
CAS 35920-39-9
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H16N6O4
Mængde 10 mg
Synonym NECA
Opløselighedsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (202.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMIL O[C@H]1[C@H](N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)O[C@H](C(NCC)=O)[C@H]1O
Molekylvægt (g/mol) 308.29
Formel vægt 308.29
Procent renhed 98.34%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death