Få mere at vide
5-(N-Ethyl-N-isopropyl) Amiloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(N-Ethyl-N-isopropyl) Amiloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18ClN7O/c1-4-19(5(2)3)9-7(12)16-6(8(13)17-9)10(20)18-11(14)15/h5H,4H2,1-3H3,(H2,13,17)(H4,14,15,18,20) |
| Formel vægt | 299.1261 |
| Procent renhed | >95% |