Få mere at vide
5-(N-Ethyl-N-2-hydroxyethylamino)-2-penthlamine, TRC
Artikelnummer. 30132683
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132683 2.5 g
30010578 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132683 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE6788552.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69559-11-1
Molekylær formel C11 H26 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 202.337
Synonym 2-[(4-Aminopentyl)ethylamino]-ethanol, (±)-2-[(4-Aminopentyl)ethylamino]ethanol, 5-[N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)amino]-2-aminopentane, N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-aminopentylamine
IUPAC navn 2-[6-aminoheptyl(ethyl)amino]ethanol
SMIL CCN(CCO)CCCCCC(C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(N-Ethyl-N-2-hydroxyethylamino)-2-penthlamine
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C11H26N2O/c1-3-13(9-10-14)8-6-4-5-7-11(2)12/h11,14H,3-10,12H2,1-2H3
Formel vægt 202.2045