Få mere at vide
5-(morpholinomethyl)thiophen-2-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10789015
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10789015 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10396514 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10789015 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC73404CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 893744-01-9
Molekylær formel C10H13NO2S
Molekylvægt (g/mol) 211.28
MDL nummer MFCD06803315
InChI nøgle YPXGCMYNDMFOHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-formyl-5-morpholin-4-ylmethyl thiophene, 5-morpholinomethyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-4-morpholinylmethyl-2-thiophenecarbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-4-morpholinylmethyl, 5-morpholin-4-ylmethyl thiophene-2-carboxaldehyde, 5-morpholin-4-yl methyl thiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 20098933
IUPAC navn 5-(morpholin-4-ylmethyl)thiophen-2-carbaldehyd
SMIL O=CC1=CC=C(CN2CCOCC2)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Morpholinomethyl)thiophene-2-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 211.28
Procent renhed 97%