Få mere at vide
5-(morpholinomethyl)isoxazol-3-carboxylsyrehydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10738465
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10738465 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10623085 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10738465 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC70851CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 944450-97-9
Molekylær formel C9H13ClN2O4
Molekylvægt (g/mol) 248.663
MDL nummer MFCD08277061
InChI nøgle OOOBOQOTQIVUQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-morpholin-4-ylmethyl isoxazole-3-carboxylic acid hydrochloride, 5-morpholinomethyl isoxazole-3-carboxylic acid hydrochloride, 5-morpholin-4-ylmethyl-1,2-oxazole-3-carboxylic acid hydrochloride, 5-morpholin-4-ylmethyl isoxazole-3-carboxylic acid, chloride, 5-morpholin-4-yl methyl-1,2-oxazole-3-carboxylic acid hydrochloride, 5-morpholin-4-yl methyl-1,2-oxazole-3-carboxylic acid-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 17389572
IUPAC navn 5-(morpholin-4-ylmethyl)-1,2-oxazol-3-carboxylsyre;hydrochlorid
SMIL C1COCCN1CC2=CC(=NO2)C(=O)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Morpholinomethyl)isoxazole-3-carboxylic acid hydrochloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 248.66
Procent renhed 97%