Få mere at vide
5-(morpholinomethyl)isoxazol-3-carbaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10637580
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10637580 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10179909 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10637580 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC70804DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 893749-85-4
Molekylær formel C9H12N2O3
Molekylvægt (g/mol) 196.206
InChI nøgle AGLGFPIEVWZSLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-morpholinomethyl isoxazole-3-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl-1,2-oxazole-3-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl isoxazole-3-carbaldehyde, 5-morpholin-4-yl methyl-1,2-oxazole-3-carbaldehyde
PubChem CID 20099059
IUPAC navn 5-(morpholin-4-ylmethyl)-1,2-oxazol-3-carbaldehyd
SMIL C1COCCN1CC2=CC(=NO2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(morpholinomethyl)isoxazole-3-carbaldehyde
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 196.21
Procent renhed 97%