Få mere at vide
5-(morpholinomethyl)-2-furaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10515934
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10515934 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10396654 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10515934 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC72504CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 392659-97-1
Molekylær formel C10H13NO3
Molekylvægt (g/mol) 195.218
MDL nummer MFCD01821235
InChI nøgle ZQILSGYYJOBENS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-morpholinomethyl-2-furaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl furan-2-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl-furan-2-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl furan-2-carboxaldehyde, 2-furancarboxaldehyde,5-4-morpholinylmethyl, 5-morpholin-4-ylmethyl-2-furaldehyde, 5-morpholinomethyl furan-2-carbaldehyde, 5-morpholin-4-yl methyl furan-2-carbaldehyde
PubChem CID 3159700
IUPAC navn 5-(morpholin-4-ylmethyl)furan-2-carbaldehyd
SMIL C1COCCN1CC2=CC=C(O2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Morpholinomethyl)-2-furaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 195.22
Procent renhed 97%