Få mere at vide
5-morpholin-4-ylthiophen-2-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10275804
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10275804 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10547484 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10422644 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10275804 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC53404CB
Kemiske identifikatorer
CAS 24372-49-4
Molekylær formel C9H11NO2S
Molekylvægt (g/mol) 197.25
MDL nummer MFCD02710611
InChI nøgle MWCGENRKAMIZLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-morpholino-2-thiophenecarbaldehyde, 5-morpholinothiophene-2-carbaldehyde, 5-morpholin-4-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-morpholin-4-yl-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-4-morpholinyl, acmc-209gbl, morpholinothiophenecarbaldehyde, 5-morpholinothiophene-2-carboxaldehyde, 2-formyl-5-morpholin-4-yl thiophene, 5-morpholin-4-yl thiophene-2-carboxaldehyd
PubChem CID 2326306
IUPAC navn 5-morpholin-4-ylthiophen-2-carbaldehyd
SMIL O=CC1=CC=C(S1)N1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Morpholin-4-ylthiophene-2-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 197.26
Procent renhed 97%