Få mere at vide
Bel-Art™ Wilmad™ 5 mm NMR Spinner Turbine
Artikelnummer. 31877405
Skift visning
Farve:
Blå
Artikelnummer. Farve
31877405 Blå
1 options
Artikelnummer. 31877405 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. 660060053
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2370.00 DKK
    1792.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 577.62 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Til brug med Bruker™ spektrometre.
  • Matchet til Bruker™ turbiner
  • Omdrejningstællerstrimmel forbedrer levetiden
  • Temperaturområde: -20 til 60 °C
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Bruker NMR-spektrometer
Type Spinner-turbine
Farve Blå