Få mere at vide
Greiner Bio-One 5 mL sterile serologiske pipetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7075366
Emballagetype:
Bulk
Artikelnummer. 10018810
Brand: Greiner Bio-One 606107
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Drypfrit pipetteringsdesign med høj optisk klarhed og maksimal nøjagtighed.
  • Højkvalitets polystyren
  • Tydelig, let læselig graduering
  • Farvet lodret stribe for nem aflæsning af lydstyrken
  • Med syntetisk fibrøst filtermateriale til beskyttelse mod
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Form: Standard
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Gradueringer 1/10
Emballagetype Bulk
Volumen (metrisk) 5 mL
Type Serologisk pipette