Få mere at vide
Hamilton™ 5 mL 1000-serien gastæt sprøjte
Nålemåler:
22 G
Ingen nål inkluderet
Skik
Nålespids stil:
Ingen nål inkluderet
Kegle
Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Skik
Stump
Tilslutningstype:
Aftagelig
Luer Tip
Luer-lås
Luerspids, cementeret
Prøvelås
Description
- Denne sprøjteserie kan prale af en række terminerings- og nålemuligheder, hvilket giver enestående alsidighed og tilpasningsevne.
- Dispenserer mængder op til 5 ml.
Spécification
Spécification
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Nålemåler | Ingen nål inkluderet |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,406 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,530 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 10.3 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 13.5 mm |
| Længde (engelsk) Nål | Ingen nål inkluderet |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 239 °F |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 115 °C |
| Min. Temperatur (engelsk) | 50 °F |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu