Få mere at vide
Hamilton™ 5 mL 1000-serien gastæt sprøjte
Artikelnummer. 17864192
Nålemåler:
22 G
Ingen nål inkluderet
Skik
Nålespids stil:
Ingen nål inkluderet
Kegle
Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Skik
Stump
Tilslutningstype:
Aftagelig
Luer Tip
Luer-lås
Luerspids, cementeret
Prøvelås
Code produit. 17864192
Marque: Hamilton™ CAL81517
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
1000-seriens sprøjter tilbyder en gastæt løsning i mellemvolumen.
  • Denne sprøjteserie kan prale af en række terminerings- og nålemuligheder, hvilket giver enestående alsidighed og tilpasningsevne.
  • Dispenserer mængder op til 5 ml.
Spécification
Autoklaverbar Autoklaverbar
Nålemåler Ingen nål inkluderet
Diameter (engelsk) Indre 0,406 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,530 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 10.3 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 13.5 mm
Længde (engelsk) Nål Ingen nål inkluderet
Maks. Temperatur (engelsk) 239 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 1005 LT SYR
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde 1
Volumen (metrisk) 5 mL
Længde (metrisk) nål Ingen nål inkluderet
Nålespids stil Ingen nål inkluderet
Tilslutningstype Luer Tip
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis