Få mere at vide
5-Methyluridin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyluridine |
| CAS | 1463-10-1 |
| Molekylær formel | C10 H14 N2 O6 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Uridine, 5-methyl-, 5-Methyluridine, 1-β-D-Ribofuranosylthymine, 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5-methyl-1-β-D-ribofuranosyl-, Ribothymidine, Thymine riboside, β-D-Ribofuranoside, thymine-1 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O6/c1-4-2-12(10(17)11-8(4)16)9-7(15)6(14)5(3-13)18-9/h2,5-7,9,13-15H,3H2,1H3,(H,11,16,17)/t5-,6-,7-,9-/m1/s1 |
| SMIL | CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)NC1=O |
| IUPAC navn | 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidin-2,4-dion |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.23 |
| Formel vægt | 258.0852 |