Få mere at vide
5-methyluridin, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyluridine |
| Smeltepunkt | 183 °C til 184 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 90164 |
| Formel vægt | 258.23 |
| Procent renhed | 99% |
| Fysisk form | Fast stof |