Få mere at vide
MedChemExpress 5-Methyluridine
Artikelnummer. 16403429
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16403429 1 g
1 options
Artikelnummer. 16403429 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYW009444
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
MedChemExpress 5-Methyluridine is a is an endogenous methylated nucleoside found in human fluids.
Tekniske data
Molekylvægt (g/mol) 258.23 g/mol
Produkttype Natural Products
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Forsendelsestilstand Room temperature
Renhed 97.0%
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (387.25 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (387.25 mM)
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
CAS 1463-10-1