Få mere at vide
5-methyltryptaminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30480850
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30480850 1 g
1 options
Artikelnummer. 30480850 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3319401G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyltryptamine Hydrochloride
CAS 1010-95-3
Molekylær formel C11H15ClN2
Mængde 1 g
Synonym 5-Methyl-1H-Indole-3-ethanamine Hydrochloride, 3-(2-Aminoethyl)-5-methylindole Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H14N2.ClH/c1-8-2-3-11-10(6-8)9(4-5-12)7-13-11;/h2-3,6-7,13H,4-5,12H2,1H3;1H
SMIL Cl.Cc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1
IUPAC navn 2-(5-methyl-1H-indol-3-yl)ethanamin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 210.7
Formel vægt 210.0924