Få mere at vide
5-methylthiophen-2-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10387304
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10387304 1 g 1g
10673265 5 g 5g
10596334 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10387304 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC65003DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 55854-45-0
Molekylær formel C5H5ClO2S2
Molekylvægt (g/mol) 196.66
MDL nummer MFCD05864499
InChI nøgle QGGRRHYGHGJEKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-thiophenesulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonyl chloride, 5-methyl, 5-methylthiophene-2-sulfonylchloride, 5-methylthiophene-2-sulphonyl chloride, 5-methyl-2-thienylsulfonyl chloride, chloro 5-methyl 2-thienyl sulfone, acmc-209lpu, 5-methylthiophenesulphonyl chloride, 5-methyl-thiophenesulfonyl chloride, 2-chlorosulphonyl-5-methylthiophene
PubChem CID 12400112
IUPAC navn 5-methylthiophen-2-sulfonylchlorid
SMIL CC1=CC=C(S1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylthiophene-2-sulfonyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 196.68
Procent renhed 97%