Få mere at vide
5-Methylthiophen-2-carboxylsyre, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methylthiophene-2-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 136 °C til 138 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 113857 |
| Formel vægt | 142.18 |
| Procent renhed | ≥98% |