Få mere at vide
5-Methylthiophen-2-carboxylsyre, 98+%
Artikelnummer. 11473328
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473328 5 g 5g
11483328 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473328 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17737.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1918-79-2 | C6H6O2S | 142,172 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1918-79-2
Molekylær formel C6H6O2S
Molekylvægt (g/mol) 142.172
MDL nummer MFCD00005439
InChI nøgle VCNGNQLPFHVODE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-thiophenecarboxylic acid, 5-methyl-2-thenoic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-methyl, 2-carboxy-5-methylthiophene, 5-methly-2-thiophenecarboxylic acid, 5-methyl-thiophene-2-carboxylic acid, 5-methyl-2-thiophene carboxylic acid, 5-methylthiophen-2-carboxylic acid, 2-methyl-5-thiophenecarboxylic acid, pubchem5206
PubChem CID 74713
IUPAC navn 5-methylthiophen-2-carboxylsyre
SMIL CC1=CC=C(S1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylthiophene-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 136°C to 138°C
Mængde 5 g
Beilstein 113857
Formel vægt 142.18
Procent renhed ≥98%