Få mere at vide
5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11419013
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11419013 50 g 50g
11409013 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419013 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11119.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde is used as a food additive. It is an analytical reagent. The reagent has been synthesized and characterized using IR, 1H NMR and Mass spectral data.
Solubility
Soluble in ether and ethanol.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13679-70-4
Molekylær formel C6H6OS
Molekylvægt (g/mol) 126.173
MDL nummer MFCD00005434
InChI nøgle VAUMDUIUEPIGHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-methylthiophene-2-carboxaldehyde, 5-methyl-2-thiophenecarbaldehyde, 2-formyl-5-methylthiophene, 5-methyl-2-formylthiophene, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-methyl, 5-methylthiophene-2-aldehyde, 5-methyl-2-thenaldehyde, 5-methyl-2-thiophencarboxaldehyde, 5-methyl-2-thiophene carboxaldehyde
PubChem CID 61663
IUPAC navn 5-methylthiophen-2-carbaldehyd
SMIL CC1=CC=C(S1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde
Tæthed 1.18
Kogepunkt 92°C to 93°C (12 mmHg)
Flammepunkt 87°C (188°F)
Brydningsindeks 1.583
Mængde 50 g
Beilstein 106896
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in ether and ethanol.
Formel vægt 126.18
Procent renhed ≥98%