Få mere at vide
5-methylthiophen-2-carbonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487687
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15487687 250 mg 250mg
15477687 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H36784.MD
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 31555-59-6 | Molekylformel: C6H5ClOS | Molekylvægt: 160,615 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31555-59-6
Molekylær formel C6H5ClOS
Molekylvægt (g/mol) 160.615
InChI nøgle DJCGIWVUKCNCAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-thiophene-2-carbonyl chloride, 5-methyl-2-thiophenecarbonyl chloride, 2-thiophenecarbonyl chloride, 5-methyl, 2-thiophenecarbonylchloride, 5-methyl, 5-methyl-2-thenoyl chloride, 2-chlorocarbonyl-5-methylthiophene, 5-methyl-thiophene-carboxylicacid chloride, 5-methylthiophene-2-carboxylic acid chloride, 5-methyl-thiophene-2-carboxylic acid chloride
PubChem CID 2760083
IUPAC navn 5-methylthiophen-2-carbonylchlorid
SMIL CC1=CC=C(S1)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 78 °C til 80 °C (0,75 mmHg)
Mængde 250 mg
FN nummer UN3265
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 160.62
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske