Få mere at vide
5-methylthiophen-2-carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10584994
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10584994 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10358353 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10584994 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC65002CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 31555-59-6
Molekylær formel C6H5ClOS
Molekylvægt (g/mol) 160.615
MDL nummer MFCD00130092
InChI nøgle DJCGIWVUKCNCAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-thiophene-2-carbonyl chloride, 5-methyl-2-thiophenecarbonyl chloride, 2-thiophenecarbonyl chloride, 5-methyl, 2-thiophenecarbonylchloride, 5-methyl, 5-methyl-2-thenoyl chloride, 2-chlorocarbonyl-5-methylthiophene, 5-methyl-thiophene-carboxylicacid chloride, 5-methylthiophene-2-carboxylic acid chloride, 5-methyl-thiophene-2-carboxylic acid chloride
PubChem CID 2760083
IUPAC navn 5-methylthiophen-2-carbonylchlorid
SMIL CC1=CC=C(S1)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 160.62
Procent renhed 97%