Få mere at vide
5-Methylthiophen-2-boronsyre, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methylthiophene-2-boronic acid |
| Smeltepunkt | ∼160 °C (dekomponering) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 7019569 |
| Formel vægt | 142.01 |
| Procent renhed | 98% |