Få mere at vide
5'-Methylthioadenosine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16453556
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16453556 25 mg 25mg
1 options
Artikelnummer. 16453556 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16938
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
MedChemExpress 5'-Methylthioadenosine (5'-(Methylthio)-5'-deoxyadenosine) is a nucleoside generated from S-adenosylmethionine (SAM) during polyamine synthesis.
5'-Methylthioadenosine suppresses tumors by inhibiting tumor cell proliferation, invasion, and the induction of apoptosis while controlling the inflammatory micro-environments of tumor tissue. 5'-Methylthioadenosine and its associated materials have striking regulatory effects on tumorigenesis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5'-Methylthioadenosine
CAS 2457-80-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H15N5O3S
Synonym 5'-(Methylthio)-5'-deoxyadenosine 5'-Deoxy-5'-(methylthio)adenosine 5'-S-Methyl-5'-thioadenosine
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (168.16 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 2.5 mg/mL (8.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.36 mM; Need ultrasonic)
SMIL O[C@@H]([C@H]([C@H](N1C=NC2=C1N=CN=C2N)O3)O)[C@H]3CSC
Molekylvægt (g/mol) 297.33
Mængde 25 mg
Formel vægt 297.33
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism