Få mere at vide
5-(methylthio)thiophen-2-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10747305
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
50 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10747305 50 g Ravfarvet glasflaske 50g
10088291 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10213572 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10747305 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW03638EE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 20873-58-9
Molekylær formel C6H6O2S2
Molekylvægt (g/mol) 174.232
MDL nummer MFCD00173742
InChI nøgle FWFWUSLBIIIIEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylthio thiophene-2-carboxylic acid, 5-methylsulfanyl thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-methylthio, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-methylthio, 5-methylthiothiophene-2-carboxylic acid, maybridge1_007717, d04ngc, cambridge id 5103856, 5-methylmercaptothiophene-2-carboxylic, 5-methylthio-2-thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 714372
IUPAC navn 5-methylsulfanylthiophen-2-carboxylsyre
SMIL CSC1=CC=C(S1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Methylthio)thiophene-2-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 50 g
Formel vægt 174.24
Procent renhed 97%