Få mere at vide
5-(methylthio)thiophen-2-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427608
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15427608 1 g 1g
15436276 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15427608 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61106.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 20873-58-9 | Molekylformel: C6H6O2S2 | Molekylvægt: 174,232 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20873-58-9
Molekylær formel C6H6O2S2
Molekylvægt (g/mol) 174.232
MDL nummer MFCD00173742
InChI nøgle FWFWUSLBIIIIEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylthio thiophene-2-carboxylic acid, 5-methylsulfanyl thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-methylthio, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-methylthio, 5-methylthiothiophene-2-carboxylic acid, maybridge1_007717, d04ngc, cambridge id 5103856, 5-methylmercaptothiophene-2-carboxylic, 5-methylthio-2-thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 714372
IUPAC navn 5-methylsulfanylthiophen-2-carboxylsyre
SMIL CSC1=CC=C(S1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Methylthio)thiophene-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 103 °C til 105 °C
Farve Hvid
Mængde 1 g
Formel vægt 174.24
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof