Få mere at vide
5-(Methylthio)thiophene-2-carboxaldehyde, 97%
Artikelnummer. 15478378
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15478378 5 g 5g
15468378 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478378 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61803.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 24445-35-0 | C6H6OS2 | 158.233 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24445-35-0
Molekylær formel C6H6OS2
Molekylvægt (g/mol) 158.233
MDL nummer MFCD00173744
InChI nøgle RKXYTFTZODXDEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylthio thiophene-2-carbaldehyde, 5-methylthio thiophene-2-carboxaldehyde, 5-methylsulfanyl thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-methylthio, 2-formyl-5-methylthiothiphene, 2-formyl-5-methylthio thiophene, 5-methylmercapto-2-thiophenaldehyde, 5-methylthio-2-thiophenecarbaldehyde, 5-methylthiothiophene-2-carbaldehyde, 5-methylmercaptothiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 2736997
IUPAC navn 5-methylsulfanylthiophen-2-carbaldehyd
SMIL CSC1=CC=C(S1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Methylthio)thiophene-2-carboxaldehyde
Mængde 5 g
Formel vægt 158.24
Procent renhed 97%