Få mere at vide
5-(methylthio)thiophen-2-carbaldehyd, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10436292
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10436292 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10651693 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10436292 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW03493DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 24445-35-0
Molekylær formel C6H6OS2
Molekylvægt (g/mol) 158.233
MDL nummer MFCD00173744
InChI nøgle RKXYTFTZODXDEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylthio thiophene-2-carbaldehyde, 5-methylthio thiophene-2-carboxaldehyde, 5-methylsulfanyl thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-methylthio, 2-formyl-5-methylthiothiphene, 2-formyl-5-methylthio thiophene, 5-methylmercapto-2-thiophenaldehyde, 5-methylthio-2-thiophenecarbaldehyde, 5-methylthiothiophene-2-carbaldehyde, 5-methylmercaptothiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 2736997
IUPAC navn 5-methylsulfanylthiophen-2-carbaldehyd
SMIL CSC1=CC=C(S1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Methylthio)thiophene-2-carbaldehyde
CAS min % 90.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 158.24
Procent renhed 90%