Få mere at vide
(5-methylthien-2-yl)methylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10643265
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10643265 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10268003 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10764467 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10643265 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC65063CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 171661-55-5
Molekylær formel C6H10ClNS
Molekylvægt (g/mol) 163.663
InChI nøgle COTMVCYERKXKDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylthiophen-2-yl methanamine hydrochloride, 5-methylthien-2-yl methylamine hydrochloride, 5-methylthien-2-yl methylamine hcl, 1-5-methylthiophen-2-yl methanamine hydrochloride, 5-methylthiophen-2-yl methanaminehydrochloride, 5-methylthien-2-yl methylamine-hcl, 5-methyl-2-thienyl methylamine, chloride, 2-aminomethyl-5-methylthiophene hydrochloride, 2-thiophenemethanamine, 5-methyl-, hydrochloride, 2-thiophenemethanamine,5-methyl-,hydrochloride 1:1
PubChem CID 24229725
IUPAC navn (5-methylthiophen-2-yl)methanamin;hydrochlorid
SMIL CC1=CC=C(S1)CN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (5-methylthien-2-yl)methylamine hydrochloride
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 163.67
Procent renhed 97%