Få mere at vide
5-methylthiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312807
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312807 25 g 25g
11392797 1 g 1g
11302807 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11312807 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15879.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3581-89-3 | C4H5NS | 99.151 g/mol
5-methylthiazol gennemgår alkylering med n-butylbromid efterfulgt af anionbytning af Br- med BF4- for at give mobile, stuetemperatur-ioniske væsker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-methylthiazol gennemgår alkylering med n-butylbromid
efterfulgt af anionbytning af Br- med BF4- for at give mobile, stuetemperatur-ioniske væsker.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3581-89-3
Molekylær formel C4H5NS
Molekylvægt (g/mol) 99.151
MDL nummer MFCD00005335
InChI nøgle RLYUNPNLXMSXAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylthiazole, thiazole, 5-methyl, 5-methyl-thiazole, 5-methyl thiazole, zlchem 1239, acmc-1cjhk, #, ksc222m5d
PubChem CID 137980
IUPAC navn 5-methyl-1,3-thiazol
SMIL CC1=CN=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylthiazole
Tæthed 1.12
Kogepunkt 141°C to 142°C
Flammepunkt 42°C (107°F)
Lugt Stench
Brydningsindeks 1.528
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 104674
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 99.16
Procent renhed 97%