Få mere at vide
5-Methylthiazol-2-amin, Mikromol™
Artikelnummer. 17901906
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17901906 25 mg
17991906 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17901906 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0246.010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
5-Methylthiazol-2-amin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylthiazol-2-amine
CAS 7305-71-7
Analyt- eller komponentnavne 5-Methylthiazol-2-amine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C4 H6 N2 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Meloxicam Imp. B (EP), Meloxicam USP Related Compound B, Meloxicam USP RC B, 5-Methylthiazol-2-amine, Meloxicam Related Compound B, Meloxicam Impurity B
InChI formel InChI=1S/C4H6N2S/c1-3-2-6-4(5)7-3/h2H,1H3,(H2,5,6)
SMIL Cc1cnc(N)s1
IUPAC navn 5-methyl-1,3-thiazol-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 114.17
Mængde 25 mg
Formel vægt 114.0252 g/mol