Få mere at vide
5-Methylthiazol-2-amin, Mikromol™
Beskrivelse
5-Methylthiazol-2-amin
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methylthiazol-2-amine |
| CAS | 7305-71-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Methylthiazol-2-amine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C4 H6 N2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Meloxicam Imp. B (EP), Meloxicam USP Related Compound B, Meloxicam USP RC B, 5-Methylthiazol-2-amine, Meloxicam Related Compound B, Meloxicam Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2S/c1-3-2-6-4(5)7-3/h2H,1H3,(H2,5,6) |
| SMIL | Cc1cnc(N)s1 |
| IUPAC navn | 5-methyl-1,3-thiazol-2-amin |
| Vis mere |