Få mere at vide
5-(Methylsulfonyl)thiophen-2-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10757685
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10757685 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10111282 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10120562 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10757685 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW03813EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 60166-86-1
Molekylær formel C6H6O4S2
Molekylvægt (g/mol) 206.23
MDL nummer MFCD00173745
InChI nøgle SLWRTVINHWIGTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylsulfonyl thiophene-2-carboxylic acid, 5-methanesulfonylthiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-methylsulfonyl, maybridge1_007675, 5-methanesulfonyl-2-thiphenecarboxylic acid, 5-methylsulfonyl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid,5-methylsulfonyl, 5-methanesulfonyl thiophene-2-carboxylic acid
PubChem CID 2740497
IUPAC navn 5-methylsulfonylthiophen-2-carboxylsyre
SMIL CS(=O)(=O)C1=CC=C(S1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Methylsulfonyl)thiophene-2-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 206.24
Procent renhed 97%