Få mere at vide
5-(Methylsulfonyl)pyridin-3-boronsyre pinacol ester, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11936471 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11936471 1 g 1g
11946471 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11936471 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 445180010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
CAS: 1206641-26-0 | Molecular Formula: C12H18BNO4S | Molecular Weight: 283.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1206641-26-0
Molekylær formel C12H18BNO4S
Molekylvægt (g/mol) 283.15
MDL nummer MFCD12198145
InChI nøgle BFWBUXKEBXAKDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylsulfonyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 5-methylsulfonyl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 3-methanesulfonyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 3-methanesulfonyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 3-methylsulfonyl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 5-methylsulfonyl pyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 5-methylsulfonyl pyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, 3-methylsulfonyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, 3-methylsulfonyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxab oro lan-2-yl pyridine
PubChem CID 53398530
IUPAC navn 3-methylsulfonyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=CN=C1)S(C)(=O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-(Methylsulfonyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 164 °C til 167 °C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 283.15
Procent renhed 95%
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-(Methylsulfonyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.