Få mere at vide
5-(methylsulfonyl)pyridin-3-borsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Methylsulfonyl)pyridine-3-boronic acid |
| CAS | 913836-01-8 |
| Smeltepunkt | 123 °C til 125 °C |
| Molekylær formel | C6H8BNO4S |
| MDL nummer | MFCD08689536 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 5-methylsulphonyl pyridine-3-boronic acid, 5-methylsulfonyl pyridine-3-boronic acid, 5-methylsulfonyl pyridin-3-yl boronic acid, 5-methylsulfonyl-3-pyridineboronic acid, boronicacid, b-5-methylsulfonyl-3-pyridinyl, 5-methanesulfonylpyridin-3-ylboronic acid, b-5-methylsulfonyl-3-pyridinyl boronic acid, acmc-209ram |
| InChI nøgle | YGXNPQDXWDCWET-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CS(=O)(=O)C1=CN=CC(=C1)B(O)O |
| IUPAC navn | (5-methansulfonylpyridin-3-yl)borsyre |
| Vis mere |