Få mere at vide
5-Methylsulfinyl-pentanal Oxime, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methylsulfinyl-pentanal Oxime |
| CAS | 1391062-46-6 |
| Molekylær formel | C6H13NO2S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2S/c1-10(9)6-4-2-3-5-7-8/h5,8H,2-4,6H2,1H3/b7-5+ |
| SMIL | CS(=O)CCCC\C=N\O |
| IUPAC navn | (NE)-N-(5-methylsulfinylpentylidene)hydroxylamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.24 |
| Formel vægt | 163.0667 |