missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-(methylsulfanyl)pentanenitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(methylsulfanyl)pentanenitrile |
| CAS | 59121-25-4 |
| Molekylær formel | C6H11NS |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NS/c1-8-6-4-2-3-5-7/h2-4,6H2,1H3 |
| SMIL | CSCCCCC#N |
| IUPAC navn | 5-methylsulfanylpentanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.22 |
| Formel vægt | 129.0612 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?