Learn More
5-(methylsulfanyl)pentanenitrile, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5-(methylsulfanyl)pentanenitrile |
| CAS | 59121-25-4 |
| Molekylær formel | C6H11NS |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NS/c1-8-6-4-2-3-5-7/h2-4,6H2,1H3 |
| SMIL | CSCCCCC#N |
| IUPAC navn | 5-methylsulfanylpentanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.22 |
| Formel vægt | 129.0612 |