Få mere at vide
5-Methylsulfanyl-2-nitroaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methylsulfanyl-2-nitroaniline |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O2S/c1-12-5-2-3-7(9(10)11)6(8)4-5/h2-4H,8H2,1H3 |
| Formel vægt | 184.0306 |