Få mere at vide
5-Methylsalicylamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methylsalicylamide |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-7(10)6(4-5)8(9)11/h2-4,10H,1H3,(H2,9,11) |
| Formel vægt | 151.0633 |