Få mere at vide
5-Methylquinoxaline, 98%
Artikelnummer. 11459556
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459556 1 g 1g
11469556 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459556 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19300.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13708-12-8 | C9H8N2 | 144.177 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13708-12-8
Molekylær formel C9H8N2
Molekylvægt (g/mol) 144.177
MDL nummer MFCD00012335
InChI nøgle CQLOYHZZZCWHSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoxaline, 5-methyl, unii-l0ad7t152g, 5-methyl quinoxaline, fema no. 3203, 8-methylquinoxaline, 5-methyl-quinoxaline, acmc-209caq, 5-methylquinoxaline, dsstox_cid_27090
PubChem CID 61670
IUPAC navn 5-methylquinoxalin
SMIL CC1=C2C(=CC=C1)N=CC=N2
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Methylquinoxaline
Smeltepunkt 20°C to 21°C
Tæthed 1.12
Kogepunkt 119°C to 121°C (15 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.62
Mængde 1 g
Formel vægt 144.18
Procent renhed 98%