Få mere at vide
5-Methylpyrrolidin-3-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methylpyrrolidin-3-ol |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO/c1-4-2-5(7)3-6-4/h4-7H,2-3H2,1H3 |
| Formel vægt | 101.0841 |